Learn More
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, Fast 96-well
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteDescripción
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Información de órdenes
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C). |
| Kalibrierter Farbstoff | Mustang Purple™ |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, QuantStudio™, Viia™ 7 System |
| Produkttyp | Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 1 plate |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.