Learn More
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Artikelnummer. 15820423 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 plate
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15820423
Marke: Applied Biosystems™ 4461599
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für die MUSTANG PURPLE™ Spektralkalibrierung Ihres 7500, Viia™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex oder QuantStudio™ 12K Flex Systems mit einem 96-Well-Block.
Die Farbstoffformulierungen tragen zur Verbesserung der Multiplexing-Ergebnisse bei, indem fluoreszierende Spektren, die Teil von Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten sind, genauer dargestellt werden.
Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung trägt zur Verbesserung der Multiplexing-Ergebnisse bei, indem fluoreszierende Spektren, die Teil von Echtzeit-PCR-Experimenten sind, genauer dargestellt werden.
Bestellinformation
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 °C bis -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Kalibrierter Farbstoff Mustang Purple™
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, Viia™ 7 System, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 12K
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 1 plate
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung