Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube with Cap, 0.2 mL, autoclaved
Artikelnummer. 10669845 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Magazine
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10669845
Marke: Applied Biosystems™ N8010612
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Autoklaviert für einen sauberen, kontrollierten Start
Optimal für präzise PCR entwickelt.
  • Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
  • Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
  • Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
Erhältlich in wirtschaftlichen Großpackungen
Optimiertes Design
Außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, ölfreie PCR-Amplifikationen mit unseren 0,2 ml, 96-Well-Thermocyclern Wird strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.
Praktisch
Erhältlich als durchsichtig oder farbig und in Großpackungen.
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Naturfarben
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,5 ml
Volumen (metrisch) 0,6 ml
Menge 1000 Magazine
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie MicroAmp
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Gewölbte Kappen
Anzahl Wells 96
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format 1.000 Röhrchen
Produkttyp Reaktionsröhrchen