Learn More
Applied Biosystems™ Microamp™ optisches Folienkompressionspad
Für die Verwendung mit Klebefolien
Marke: Applied Biosystems™ 4312639
Beinhaltet: 5 Kompressionsplatten für die optische Abdeckung
Beschreibung
Sie sorgen für eine ordnungsgemäße thermische Dichtung zwischen Thermocycler und Reaktionsplatten bei Verwendung von Klebefolien.
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Optisch | |
PCR | |
2720 Thermocycler, 3100 Genanalysator, 3700 Genanalysator, 6100 Thermocycler, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 2720 Thermocycler | |
Kompressionsplatte | |
96-Well-Platte |
Je 5 | |
5 Kompressionsplatten für die optische Abdeckung | |
Raumtemperatur | |
MicroAmp |