Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Kit mit optischer Klebefolie
Passt auf MicroAmp optische 96-Well-Reaktionsplatten
Marke: Applied Biosystems™ 4313663
94.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: MicroAmp optische Klebefolienabdeckungen (20 Stück), Applikator (1 Stück), MicroAmp Kompressionspad für optische Klebefolienabdeckungen (1 Stück)
Beschreibung
- MicroAmp Optische Klebefolie reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen den Wells und einer Probenverdunstung beim Auftragen auf Mikrotiterplatten
- MicroAmp Optische Foliendichtungspads sorgen für eine ordnungsgemäße thermische Dichtung zwischen Thermocycler und Reaktionsplatten bei Verwendung von Klebefolien
- Verwenden Sie MicroAmp Klebefilm-Applikator als dichten Verschluss zwischen einer Mikrotiterplatte und einer Klebefolie.
- Alle Wells werden durch die druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Press-N-Seal: Ordnungsgemäß an der Platte ausrichten und dann drücken, um die Abdichtung zu erzielen
- Einfach anzuwenden, bleibt nicht an den Handschuhen kleben
Vermeiden Sie den Verlust wertvoller Proben
- Diese optisch klare Klebefolie kann Proben in den Wells von Mikrotiterplatten abdichten, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zwischen Proben-Wells zu reduzieren, und gewährleistet konsistente Echtzeit-PCR-Daten
- Einfach zu bedienen
- Einfach Schutzfolie von der Klebefolie abziehen und die Klebefolie fest am oberen Mikrotiterplattenrand aufdrücken
- Stapeln Sie Mikrotiterplatten und lesen Sie Proben wie gewohnt aus, nur mit geringerem Probenkontaminationsrisiko
- MicroAmp Optische Foliendichtungspads sorgen für eine ordnungsgemäße thermische Dichtung zwischen Thermocycler und Reaktionsplatten bei Verwendung von Klebefolien
- Verwenden Sie MicroAmp Klebefilm-Applikator als dichten Verschluss zwischen einer Mikrotiterplatte und einer Klebefolie
- Der MicroAmp Klebefilm-Applikator ermöglicht Ihnen das ergonomische Aufdrücken eines Klebefilms auf eine Mikrotiterplatte, sodass ein dichter Verschluss entsteht und Blasenbildung minimiert wird. Diese dichte Versiegelung verhindert Kontamination zwischen den Wells und Probenverlust
- Schnell und einfach
- Verwenden Sie den MicroAmp Klebefolien-Applikator für das schnellere Versiegeln mehrerer Mikrotiterplatten
- Dieses Werkzeug ist für die Maße von Mikrotiterplatten ausgelegt, sodass Sie eine Mikrotiterplatte schnell versiegeln können.
- Der robuste, firmeneigene Kunststoff hält kontinuierlichem Gebrauch stand und ist daher für große Screening-Anwendungen geeignet
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Optisch | |
96 | |
Lieferumfang: MicroAmp™ optische Klebefolienabdeckungen (20 Stück), Applikator (1 Stück), MicroAmp™ Kompressionspad für optische Klebefolienabdeckungen (1 Stück) | |
Raumtemperatur | |
MicroAmp | |
96-Well-Platte |
Polyester | |
1 kit | |
2720 Thermocycler, 6100 Thermocycler, 7000 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Dx | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindlich |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
33WCAL | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 4313663_LITL18 PROMO,4313663 |
33TNME | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 4313663_LITL18 PROMO,4313663 |
33KJAT | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | 4313663_LITL18 PROMO,4313663 |
33PDLE | Analysenzertifikat | 27/10/2023 | 4313663_LITL18 PROMO,4313663 |
33N9N6 | Analysenzertifikat | 01/09/2023 | 4313663_LITL18 PROMO,4313663 |