Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische 96-Well-Reaktionsplatte
Artikelnummer. p-4918084 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Platten
500 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
500 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10411785
Marke: Applied Biosystems™ N8010560
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
Diese Platte, bestehend aus einem einzelnen starren Polypropylenstück im 96-Well-Format, ist mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern kompatibel.
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
  • Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
  • Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält zehn 96-Well-Reaktionsplatten.
Zur Versiegelung sind entweder Kappen oder eine vollständige Plattenabdeckung erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden.
Verpackung 10 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 10 Platten
Versandbedingung Raumtemperatur