Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische 96-Well-Reaktionsplatte
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
Marke: Applied Biosystems™ 4316813
2300.11 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Diese Platte, bestehend aus einem einzelnen starren Polypropylenstück im 96-Well-Format, ist mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern kompatibel.
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Kein Barcode | |
Enthält 50 Packungen mit je 10 Platten (jede Packung entspricht Katalog-Nr. N8010560) Zur Versiegelung sind entweder Kappen oder eine vollständige Plattenabdeckung erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden. |
|
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
500 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
96 | |
500 Platten |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I25J7Q224 | Analysenzertifikat | 19/01/2018 | 4316813,4316813_LITL18 PROMO |
I25J7Q625 | Analysenzertifikat | 19/01/2018 | 4316813,4316813_LITL18 PROMO |
I25J7Q612 | Analysenzertifikat | 03/12/2017 | 4316813,4316813_LITL18 PROMO |
I46L3Q326COC | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | 4316813,4316813_LITL18 PROMO |
I49K3Q6COC | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | 4316813,4316813_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen