Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 384-Well Reaction Plate
Artikelnummer. 10659845 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 plates
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10659845
Marke: Applied Biosystems™ 4343370
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
Die Platte besteht aus einem einzigen starren Polypropylen-Stück im 384-Well-Format und wurde für die Verwendung mit Applied Biosystems Real-Time PCR-Systemen und GeneAmp™ PCR-Systemen entwickelt.
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
  • Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält 1.000 Platten.
Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig.
Verpackung 1.000 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 40 μl
Anzahl Wells 384
Menge 1000 plates
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Versandbedingung Raumtemperatur