Learn More
Applied Biosystems™ Microamp™ Fast Optical Reaktionsmikrotiterplatte mit 96 Wells, mit Barcode, 0,1 ml
Artikelnummer. p-4918083 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200 Platten
20 Platten
Packungsgröße:
1 Set
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12142000
Marke: Applied Biosystems™ 4346906
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Reduziert die PCR-Reaktionszeit von 2 Stunden auf nur 25 Minuten
  • Integraler Bestandteil des Applied Biosystems Fast PCR-Systems
  • Die maximale Wärmeleitfähigkeit gewährleistet präzises Thermocycling
  • Reproduzierbare, spezifische und empfindliche PCR-Ergebnisse in nur 25 Minuten
  • Wurde zur Gewährleistung einheitlicher Ergebnisse für die Verwendung mit anderen Systemkomponenten validiert
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Größerer Thermokontakt für eine raschere und einheitlichere Erwärmung
  • Das fortschrittliche Design erhöht wesentlich den thermischen Kontakt mit Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermocycler.
  • Die einheitliche Dicke von Well zu Well trägt dazu bei, dass alle Proben den PCR-Prozess gleichmäßig durchlaufen.
  • Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
Anwendungen: Schnelle Real-Time PCR, PCR, PCR & Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält 20 Platten.
Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig.
Verpackung 20 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,2 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,1 mL
Menge 20 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur