Learn More
Applied Biosystems™ Microamp™ Fast Optical Reaktionsmikrotiterplatte mit 96 Wells, mit Barcode, 0,1 ml
Reduziert die PCR-Reaktionszeit von 2 Stunden auf nur 25 Minuten
Marke: Applied Biosystems™ 4366932
1184.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Integraler Bestandteil des Applied Biosystems Fast PCR-Systems
- Die maximale Wärmeleitfähigkeit gewährleistet präzises Thermocycling
- Reproduzierbare, spezifische und empfindliche PCR-Ergebnisse in nur 25 Minuten
- Wurde zur Gewährleistung einheitlicher Ergebnisse für die Verwendung mit anderen Systemkomponenten validiert
- Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
- Größerer Thermokontakt für eine raschere und einheitlichere Erwärmung
- Das fortschrittliche Design erhöht wesentlich den thermischen Kontakt mit Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermocycler.
- Die einheitliche Dicke von Well zu Well trägt dazu bei, dass alle Proben den PCR-Prozess gleichmäßig durchlaufen.
- Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
Anwendungen: Schnelle Real-Time PCR, PCR, PCR & Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Enthält 200 Platten (entspricht 10 × Katalognummer 4346906). Bei Raumtemperatur lagern. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig. |
|
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,2 ml | |
0,1 ml | |
Schnell |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
200 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
96 | |
200 Platten |