Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Fast Yellow Reaction Plates with Barcode
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Platten
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, geeignet für Experimente mit mehreren Instrumenten
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatisierten Geräten, Robotik und in Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Verpackung | 20 Platten |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Farbe | Optisch, Gelb |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polycarbonat, Polypropylen |
| Mehr anzeigen |