Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Blue Reaction Plates with Barcode
Artikelnummer. 15233005 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Platten
Packungsgröße:
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15233005
Marke: Applied Biosystems™ 4483343
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein höheres Maß an Langlebigkeit erfordern und zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
  • Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
  • Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
  • Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren verhindern die Bindung von DNA, RNA und Enzymen, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet
  • Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
  • Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
  • Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
  • Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Verpackung 20 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch, Blau
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 20 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Standard