Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische transparente 384 Well-Reaktionsplatten, mit Barcode
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
271.00 € - 5860.00 €
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Produktlinie | MicroAmp |
Farbe | Optisch, Transparent |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15252995
|
Applied Biosystems™
4483273 |
500 Platten |
5860.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15262995
|
Applied Biosystems™
4483285 |
20 Platten |
271.00 €
20 Packungen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Validiert mit Applied Biosystems Geräten für optimalen Sitz und bestmögliches Leistungsverhalten.
- Validiert mit Applied Biosystems Geräten für optimalen Sitz und bestmögliches Leistungsverhalten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer bietet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Optisch, Transparent | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
384 |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Stehrand | |
40 μl | |
Standard |