Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8er-Deckelstreifen, durchsichtig
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 Streifen (5-er Packung/300)
300 Streifen
Packungsgröße:
300 Stück
8 PCS
Description
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 8-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
- Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
- Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
- Verwenden Sie für Echtzeit-PCR-Anwendungen MicroAmp Optische 8er-Deckelstreifen (Herst.- Nr. 4323032) mit flachem Profil
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 1500 Streifen (5-er Packung/300) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Produktlinie | MicroAmp |
| Material | Polypropylen |
| Inhalt und Lagerung | Lieferumfang: 5 Packungen von N8010535 (300 Stück pro Packung) Streifen mit 8 angehängten Verschlüssen zur Verwendung mit 0,2 ml-Einzelröhrchen, Streifenröhrchen (0,1 oder 0,2 ml) oder 48- oder 96-Well-Mikrotiterplatten. Naturfarben (durchsichtig). |
| Verschlusstyp | Gewölbte Kappen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Format | 1.500 Streifenkappen |
| Show More |