Learn More
SYBR™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix
Weist eine hervorragende Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit auf; Detektion bereits ab zwei Kopien eines Zielgens über ein breites Spektrum von Template-Konzentrationen hinweg.
137.00 € - 4555.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, AmpliTaq Gold LD |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Beinhaltet: SYBR™ Green1 Farbstoff, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passiver Referenzfarbstoff 1 und optimierte Pufferkomponenten
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10685795
|
Applied Biosystems™
4368577 |
1 x 1 ml |
137.00 €
40 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10658255
|
Applied Biosystems™
4367659 |
1 x 5 ml |
562.00 €
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10219284
|
Applied Biosystems™
4368706 |
2 x 5 ml |
1010.00 €
400 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10209284
|
Applied Biosystems™
4368702 |
5 x 5 ml |
2415.00 €
1000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10668265
|
Applied Biosystems™
4368708 |
10 x 5 ml |
4555.00 €
2000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10310115
|
Applied Biosystems™
4367660 |
1 x 50 ml |
4440.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Überlegene Quantifizierung von Nukleinsäuren mit dem Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Mastermix.
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für eine überragende auf Reagenzien basierende SYBR™ Green Echtzeit-PCR
- Die optimierte Formulierung enthält hochgereinigte AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, LD und verfügt über eine höhere Empfindlichkeit als der SYBR™ Green PCR-Mastermix
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält eine Mischung aus dTTP/dUTP, die mit AmpErase™ UNG kompatibel ist, um eine Kontamination durch vorangegangene Experimente zu vermeiden
- Enthält eine firmeneigene Version des internen Passivreferenzfarbstoffs ROX™ zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, um die Variabilität zwischen den Wells zu minimieren, die durch verschiedene Ursachen entstehen (z. B. Pipettierfehler und Probenverdunstung)
- Die auf Reagenzien basierende Power SYBR™ Green PCR-Chemie löst den bisherigen SYBR™ Green PCR-Mastermix in den Applied Biosystems™ Protokollen ab; die Einstellungen und Bedingungen für das Thermocycling bleiben gleich
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
SYBR | |
qPCR | |
Standard | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
LD (Low DNA) | |
2X |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, AmpliTaq Gold LD | |
7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Real Time PCR (qPCR) | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.