Learn More
SYBR™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix
Weist eine hervorragende Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit auf; Detektion bereits ab zwei Kopien eines Zielgens über ein breites Spektrum von Template-Konzentrationen hinweg.
Marke: Applied Biosystems™ 4367660
3749.99 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beinhaltet: SYBR™ Green1 Farbstoff, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passiver Referenzfarbstoff 1 und optimierte Pufferkomponenten
Benötigt : Vorlage und Primer
Beschreibung
Überlegene Quantifizierung von Nukleinsäuren mit dem Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Mastermix.
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für eine überragende auf Reagenzien basierende SYBR™ Green Echtzeit-PCR
- Die optimierte Formulierung enthält hochgereinigte AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, LD und verfügt über eine höhere Empfindlichkeit als der SYBR™ Green PCR-Mastermix
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält eine Mischung aus dTTP/dUTP, die mit AmpErase™ UNG kompatibel ist, um eine Kontamination durch vorangegangene Experimente zu vermeiden
- Enthält eine firmeneigene Version des internen Passivreferenzfarbstoffs ROX™ zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, um die Variabilität zwischen den Wells zu minimieren, die durch verschiedene Ursachen entstehen (z. B. Pipettierfehler und Probenverdunstung)
- Die auf Reagenzien basierende Power SYBR™ Green PCR-Chemie löst den bisherigen SYBR™ Green PCR-Mastermix in den Applied Biosystems™ Protokollen ab; die Einstellungen und Bedingungen für das Thermocycling bleiben gleich
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Das 2x Gemisch enthält SYBR™ Green Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, Passive Reference 1 und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 × 5 ml-Flaschen, ausreichend für 2000 Reaktionen bei 50 µl. Bei 2 bis -20 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Flasche | |
qPCR | |
Standard | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
LD (Low DNA) | |
Nasseis | |
Real Time PCR (qPCR) | |
2000 Reaktionen | |
1 x 50 ml |
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, AmpliTaq Gold LD | |
7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
1 x 50 ml | |
2000 Reaktionen von jeweils 50 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.