Learn More
SYBR™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Reaktionen
200 Reaktionen
2000 Reaktionen
40 Reaktionen
400 Reaktionen
Beschreibung
Beinhaltet
SYBR™ Green1 Farbstoff, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passiver Referenzfarbstoff 1 und optimierte Pufferkomponenten
Benötigt
Vorlage und Primer
Überlegene Quantifizierung von Nukleinsäuren mit dem Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Mastermix.
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für eine überragende auf Reagenzien basierende SYBR™ Green Echtzeit-PCR
- Die optimierte Formulierung enthält hochgereinigte AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, LD und verfügt über eine höhere Empfindlichkeit als der SYBR™ Green PCR-Mastermix
- Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält eine Mischung aus dTTP/dUTP, die mit AmpErase™ UNG kompatibel ist, um eine Kontamination durch vorangegangene Experimente zu vermeiden
- Enthält eine firmeneigene Version des internen Passivreferenzfarbstoffs ROX™ zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, um die Variabilität zwischen den Wells zu minimieren, die durch verschiedene Ursachen entstehen (z. B. Pipettierfehler und Probenverdunstung)
- Die auf Reagenzien basierende Power SYBR™ Green PCR-Chemie löst den bisherigen SYBR™ Green PCR-Mastermix in den Applied Biosystems™ Protokollen ab; die Einstellungen und Bedingungen für das Thermocycling bleiben gleich
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | Das 2x Gemisch enthält SYBR™ Green Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, Passive Reference 1 und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 × 5 ml-Flaschen, ausreichend für 1000 Reaktionen bei 50 µl. Bei 2 bis -20 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Format | Flasche |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, AmpliTaq Gold LD |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System |
| Marker oder Farbstoff | SYBR™ Green |
| Mehr anzeigen |