Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Thin-Walled Reaction Tube, with flat cap, 0.5 mL
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Magazine
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dünnwandige Reaktionsröhrchen ermöglichen eine schnelle Wärmeübertragung für präzise PCR in 0,5 ml-PCR-Systemen.
- Dünner Kunststoff für rasche Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
- Flache, mattierte Verschlusskappen für einfaches Markieren
- Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
- Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
Schnelle Wärmeübertragung
- Speziell entwickeltes Polypropylen, optimiert für die Verwendung mit Veriti 60-Well-Thermocycler und Dual 96-Well GeneAmp PCR-System 9700
- Dünnwandige Röhrchen ermöglichen eine schnelle Wärmeübertragung von und zu Proben für kürzere Zyklen und eine höhere Spezifität
- Die Röhrchen werden strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Die Röhrchen verfügen über eine flache, mattierte Verschlusskappe, eine feste Dichtung und einen durchsichtigen konischen Boden
- Fasst bis zu 0,5 ml
- Empfohlenes maximales Reaktionsvolumen: 100 μl
- Zur Verwendung mit 0,5 ml-Thermocyclern
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Farbe | Farblos |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 38 ml |
| Volumen (metrisch) | 0,6 mL |
| Menge | 1000 Magazine |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Produktlinie | GeneAmp |
| Material | Polypropylen |
| Inhalt und Lagerung | Dünnwandiges Reaktionsröhrchen mit aufgesetztem flachem Verschluss. Fasst bis zu 0,5 ml. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl. Zur Verwendung mit 0,5 ml-Thermocyclern |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Mehr anzeigen |