Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Adaptor for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Artikelnummer. 15850383 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 adaptor
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15850383
Marke: Applied Biosystems™ 4426824
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Erforderlicher Adapter für die Verwendung des OpenArray™ Plattenhalters mit dem GeneAmp 9700 Dualen Flachblock-PCR-System
Dient zur Sicherung von bis zu acht TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungsplatten für die PCR-Amplifikation
  • Verwenden Sie den Plattenadapter mit dem Dual Flat Block GeneAmp™ PCR-System 9700 und dem OpenArray Kompressionsplatte für das Duale Flachblock-PCR-System 9700
  • USP-Typ Adapter
Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Genotypisierung & genomisches Profiling, PCR, PCR & Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Erforderlicher Adapter für die Verwendung des OpenArray™ Plattenhalters mit dem GeneAmp 9700 Dualen Flachblock-PCR-System
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 9700
Produktlinie GeneAmp, OpenArray
Produkttyp Zubehör für Thermocycler
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 adaptor
Plattenkompatibilität OpenArray™ Platten