Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke: Applied Biosystems™ 4303443
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GeneAmp dNTPs sind Desoxynukleotidtriphosphate von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen geeignet.
- Garantierte PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR-Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystemen
- Die vorgefertigten dNTP-Mischungen sind in verschiedenen anwenderfreundlichen Konzentrationen erhältlich
- Jedes Fläschchen enthält eine Mischung einer 100 mM-Lösung dNTP (je 25 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP)
- Ausreichend für 2000 PCR-Amplifikationen mit je 50 μl
- Das Kit enthält 12 x 1 ml-Fläschchen
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur. | |
GeneAmp™ | |
Trockeneis | |
100 mmol |
Flüssig | |
12 x 1 ml | |
Standard PCR |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.