Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
Marke:  Applied Biosystems™ 4303443
2130.00 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10269624
  • 3550.00 € / 12 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GeneAmp dNTPs sind Desoxynukleotidtriphosphate von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen geeignet.
  • Garantierte PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR-Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystemen
  • Die vorgefertigten dNTP-Mischungen sind in verschiedenen anwenderfreundlichen Konzentrationen erhältlich
  • Jedes Fläschchen enthält eine Mischung einer 100 mM-Lösung dNTP (je 25 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP)
  • Ausreichend für 2000 PCR-Amplifikationen mit je 50 μl
  • Das Kit enthält 12 x 1 ml-Fläschchen
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät mit konstanter Temperatur.
GeneAmp™
Trockeneis
100 mmol
Flüssig
12 x 1 ml
Standard PCR
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.