Learn More
Applied Biosystems™ FLoid™ Printer Ink/Paper
Zur Verwendung mit FLoid Zellbildgebungsstation-kompatiblen Druckern
Marke: Applied Biosystems™ 4472389
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: Farbtinte und Papierset. 18 Ausdrucke pro Packung.
Beschreibung
Drucken Sie schöne, randlose Fotos im Kreditkartenformat in lebendigen Farben. Die aufkleberbasierte Rückseite ermöglicht das direkte Einkleben in das Labornotizbuch.
- Alles-in-einem-Farbtintenpatrone und Etiketten, die mit dem FLoid-Drucker kompatibel sind
- Farbtinte und Etikettensatz erzeugen Etiketten im Kreditkartenformat
- Die selbstklebende Rückseite kann am Labornotizbuch befestigt werden
- Wasserbeständige Ausdrucke haben eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Druckertinte/Papier | |
Farbtinte und Papierset. 18 Ausdrucke pro Packung. Trocken bei Raumtemperatur lagern. |
|
Farbtinte, Papierset | |
Raumtemperatur |
FLoid™ | |
Floid™ Zellbildgebungsstation | |
1 pack |