Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 Mastermix
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919369 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 ml
50 ml
10 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10460085
Marke: Applied Biosystems™ 4398876
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
AmpliTaq Gold 360 Mastermix wird in 2X-Konzentration und dem 360 GC Enhancer geliefert. Normalerweise werden mit jedem 5 ml Mastermix 1.5 ml 360 GC Enhancer geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des in E. coli exprimierten Thermus aquaticus DNA-Polymerase-Gens. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Enthält alles, was für eine erfolgreiche PCR-Amplifikation erforderlich ist, in einem praktischen Paket—alle Komponenten sind vorgemischt und vorgemessen
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix contains everything required for successful PCR amplification in one convenient package with all components premixed and premeasured. Designed for convenience, this master mix scales to various reaction volumes for greater application and format flexibility. The main ingredient of the master mix is AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, but it also contains the world-class 360 GC Enhancer, which can be added for high GC-content templates. With the wide template coverage, optimization of PCR reaction conditions is virtually eliminated with the use of AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
AmpliTaq Gold 360 Master Mix wurde für eine 360°-Abdeckung eines kompletten Spektrums an Zielsequenzen entwickelt. Der Master Mix wird in der zweifachen empfohlenen Einsatzkonzentration geliefert und kann problemlos durch Zugabe von Templates und Primersubstanzen verdünnt werden. Der AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix, konzipiert für Anwenderfreundlichkeit, kann auf verschiedene Reaktionsvolumina skaliert werden und bietet so mehr Flexibilität in Anwendung und Format. Der Hauptbestandteil des Mastermix ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase. Er umfasst jedoch zudem den erstklassigen 360 GC-Enhancer, der wahlweise bei Templates mit hohem GC-Gehalt hinzugefügt werden kann. Dank der breiten Template-Abdeckung ist eine Optimierung der PCR-Reaktionsbedingungen bei einem Einsatz von AmpliTaq Gold 360 Mastermix praktisch nicht erforderlich.
  • Optimiert für ein extrem breites Spektrum von alltäglichen bis zu anspruchsvollen Zielen
  • Beispiellose Sensibilität, Spezifität und Ausbeute
  • Robuste Amplifikation GC-reicher Sequenzen mit marktführendem 360 GC-Enhancer
  • Erzielt Sequenzierungsdaten von höchster Qualität
  • Anwenderfreundlicher vorgemischter Mastermix
  • Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, GC-reicher PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, methylierungsempfindlicher Mobility-Shift-Assay, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Información de órdenes
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung • 1x 1 ml 2X AmpliTaq Gold 360 Mastermix
• 1x 1,5 ml 360 GC-Enhancer
Bis zur ersten Verwendung bei -20 °C lagern, dann bei 4 °C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Exonukleaseaktivität 5' – 3'
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Produkttyp PCR-Mastermix
Menge 1 ml
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 40 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger
Ausgangsmaterial DNA
Volumen 1 ml
Mostrar más Mostrar menos
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado