Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase
Amplifiziert effizient und reproduzierbar lange Sequenzen (bis zu 5 kb)
Marke: Applied Biosystems™ 4398896
4012.50 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase wird in einer Menge von 5 E/μl mit 10X AmpliTaq Gold 360 PCR-Puffer, 25 mm M2Cl geliefert2und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise je 1.5 ml AmpliTaq Gold 360-Puffer, 25 mm MgCl2und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des in E. coli exprimierten Thermus aquaticus DNA-Polymerase-Gens. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
The Applied Biosystems AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, when used with AmpliTaq Gold 360 Buffer and the optional 360 GC Enhancer, amplifies a vast range of DNA sequence contexts. This polymerase efficiently amplifies targets present at low copy number, even in the presence of high concentrations of complex DNA, making it especially suited for low-copy pathogen detection and amplification of targets from degraded DNA samples. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
Bei Verwendung mit dem verbesserten AmpliTaq Gold 360 Puffer und dem optionalen 360 GC-Enhancer amplifiziert Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase eine Vielzahl von DNA-Sequenzen. AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase sorgt für eine 360°-Abdeckung einer ganzen Reihe von Zielen
- Optimiert für ein extrem breites Spektrum – von alltäglichen bis zu anspruchsvollen Zielen
- Beispiellose Sensibilität, Spezifität und Ausbeute
- Robuste Amplifikation GC-reicher Sequenzen mit marktführendem 360 GC-Enhancer
- Liefert Sequenzierungsdaten höchster Qualität
- Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, GC-reiche PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis
Spezifikation
• 5 x 1000 E AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase • 20 x 1,5 ml AmpliTaq Gold 360 Puffer, 10X • 20 x 1,5 ml 25 mM MgCl2 • 20 x 1,5 ml 360 GC-Enhancer Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Hoch | |
Standard | |
Nachhaltige Verpackung | |
5000 Einheiten | |
Heißstart-PCR | |
1X | |
4000 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Tube | |
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
DNA-Polymerase | |
Room Temp or Wet Ice | |
5 U/µl | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.