Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase
Amplifiziert effizient und reproduzierbar lange Sequenzen (bis zu 5 kb)
Marke: Applied Biosystems™ 4398813
111.33 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase wird in einer Menge von 5 E/μl mit 10X AmpliTaq Gold 360 PCR-Puffer, 25 mm M2Cl geliefert2und 360 GC-Enhancer geliefert. Typischerweise je 1.5 ml AmpliTaq Gold 360-Puffer, 25 mm MgCl2und 360 GC-Enhancer pro 250 U Enzym geliefert. Das Lagerungspuffer-Enzym wird in 20 mM Tris, pH 9.0, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5 % (w/v) Tween 20, 50 % (v/v) Glycerin geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des in E. coli exprimierten Thermus aquaticus DNA-Polymerase-Gens. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
Bei Verwendung mit dem verbesserten AmpliTaq Gold 360 Puffer und dem optionalen 360 GC-Enhancer amplifiziert Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase eine Vielzahl von DNA-Sequenzen. AmpliTaq Gold™ 360 DNA-Polymerase sorgt für eine 360°-Abdeckung einer ganzen Reihe von Zielen
- Optimiert für ein extrem breites Spektrum – von alltäglichen bis zu anspruchsvollen Zielen
- Beispiellose Sensibilität, Spezifität und Ausbeute
- Robuste Amplifikation GC-reicher Sequenzen mit marktführendem 360 GC-Enhancer
- Liefert Sequenzierungsdaten höchster Qualität
- Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, GC-reiche PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis
Spezifikation
• 1 x 100 E AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase • 1 x 1,5 ml AmpliTaq Gold 360 Puffer, 10X • 1 x 1,5 ml 25 mM MgCl2 • 1 x 1,5 ml 360 GC-Enhancer Bei -15 bis -25 °C lagern. |
|
Hoch | |
Standard | |
Nachhaltige Verpackung | |
100 Einheiten | |
Hot-start PCR | |
1X | |
80 Reactions | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Tube | |
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
DNA-Polymerase | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
5 U/µl | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.