Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke:  Applied Biosystems™ N8080172
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10321035
  • 864.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Enthält 1000 Einheiten von AmpliTaq DNA-Polymerase, Puffer II und MgCl-2 Lösung.
Beschreibung
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Die AmpliTaq DNA-Polymerase wird durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen und ist das am umfassendsten charakterisierte Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten eine unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
  • Für den PCR-Prozess verfügbares charakterisiertes Enzym
  • QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt:
  • 200 μl AmpliTaq™ DNA-Polymerase (5 E/μl)
  • 4x 1,5 ml GeneAmp™ 10X-PCR-Puffer II (100 mM Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM KCl)
  • 4 x 1,5 ml 25 mM Magnesiumchlorid
Lagerung bei -20 °C.
AmpliTaq DNA-Polymerase
5' – 3'
1.000 Einheiten
Standard-PCR
1X
800 Reaktionen
Separate Komponenten
DNA
Eigenständiges Enzym
Standard
DNA-Polymerase
Trockeneis
5 E/μl, 10X
Nein
3'-A
5 kb oder weniger
Buffer II