Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke: Applied Biosystems™ N8080156
Beinhaltet: Enthält 1000 Einheiten von AmpliTaq DNA-Polymerase, Puffer II und MgCl-2 Lösung.
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Die AmpliTaq DNA-Polymerase wird durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli gewonnen und ist das am umfassendsten charakterisierte Enzym, das für den PCR-Prozess verfügbar ist. Die rekombinante Natur und die Reinigungsmethode bieten eine unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit.
- Für den PCR-Prozess verfügbares charakterisiertes Enzym
- QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Ideal für PCR
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Inhalt: • 5 × 200 µl AmpliTaq™ DNA-Polymerase (5 E/µl • 4 × 1,5 ml GeneAmp™ 10x PCR-Puffer II (500 mM KCl, 100 mM Tris-HCl pH 8,3) • 4 × 1,5 ml 25 mM MgCl2). Bei -20 °C lagern. |
|
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
5000 Einheiten | |
Standard-PCR | |
1X | |
4000 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Eigenständiges Enzym | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
5 E/μl, 10X | |
Nein | |
3'-A | |
5 kb oder weniger | |
Buffer II |