Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 96-well
Artikelnummer. 15890843 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 plate
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15890843
Marke: Applied Biosystems™ A24738
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Wird zur ABY™ Farbstoff-Spektralkalibrierung Ihrer Echtzeit-PCR-Systeme 7500, Viia™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex und QuantStudio™ 12K Flex mit einem schnellen 96-Well Block verwendet.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung verbessert die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).
Kalibrierter Farbstoff ABY™
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System
Produkttyp Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Menge 1 plate
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung