Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Sfoglia Tutto Applied Biosystems ProdottiDescrizione
Die Farbstoffformulierungen tragen zur Verbesserung der Multiplexing-Ergebnisse bei, indem fluoreszierende Spektren, die Teil von Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten sind, genauer dargestellt werden.
Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts. Die Farbstoffformulierung trägt zur Verbesserung der Multiplexing-Ergebnisse bei, indem fluoreszierende Spektren, die Teil von Echtzeit-PCR-Experimenten sind, genauer dargestellt werden.
Order Info
Trockeneisversand; Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 ° bis -30 °C)
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C). |
| Kalibrierter Farbstoff | ABY™ |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System |
| Produkttyp | Platte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Menge | 1 Platte |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.