Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein C3 ELISA Kit
ELISA
706.00 € - 4970.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P02656
Assay-Bereich 2.44 bis 10,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,5 pg/mL
Kalibrierbereich 2.5 bis 10,000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15444903
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EHAPOC3
96 Tests
706.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17844180
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EHAPOC3X10
10 x 96 Tests
4970.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17195349
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
EHAPOC3X5
5 x 96 Tests
2780.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Apolipoprotein C3 (Hu ApoC3) ELISA quantitates Hu ApoC3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoC3. Principle of the method The Human ApoC3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apolipoprotein C-III, also known as apo-CIII, is a protein that in humans is encoded by the APOC3 gene. Apo-CIII is a component of very low density lipoprotein (VLDL). APOC3 inhibits lipoprotein lipase and hepatic lipase; it is thought to delay catabolism of triglyceride-rich particles. The APOA1, APOC3 and APOA4 genes are closely linked in both rat and human genomes. The A-I and A-IV genes are transcribed from the same strand, while the A-1 and C-III genes are convergently transcribed. An increase in apoC-III levels induces the development of hypertriglyceridemia.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Human Apolipoprotein C3 ELISA Kit