missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Apolipoprotein C1 ELISA Kit

Artikelnummer. 17824180
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17824180

Marke: Invitrogen™ EHAPOC1X10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human Apolipoprotein C1 (Hu ApoC1) ELISA quantitates Hu ApoC1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoC1. Principle of the method The Human ApoC1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Apolipoproteine sind Proteinkomponenten von Plasmalipoproteinen. Die Apolipoprotein C-Genfamilie kodiert vier homologe Proteine, die als Apoc-I bis -IV bezeichnet werden und die den Metabolismus von triglyceridreichen Lipoproteinen spezifisch modulieren. Das humane Apoc-I-Gen bildet sich auf Chromosom 19q13.2 ab und wird hauptsächlich in der Leber exprimiert, wo es aktiviert wird, wenn Monozyten in Makrophagen differenzieren. Das humane ApoC-II-Gen ist auf Chromosom 19q13.2 lokalisiert und codiert ein einkettiges Protein mit 79 Aminosäuren, das ein notwendiger Kofaktor für die Aktivierung der Lipoproteinlipase ist, dem Enzym, das Triglyceride im Plasma hydrolysiert und die Fettsäuren an Gewebe überträgt. Das humane ApoC-III-Gen ist auf Chromosom 11q23 lokalisiert und codiert ein Protein, das den Katabolismus von triglyceridreichen Partikeln durch Hemmung der Lipoproteinlipase und der Leberlipase verzögern kann. Das humane ApoC-IV-Gen ist auf Chromosom 19q13.2 lokalisiert und codiert ein Protein mit 127 Aminosäuren, das hauptsächlich in der Leber exprimiert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Zugriffsnummer P02654
Assay-Bereich 3,2 bis 50.000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 3 pg/ml
Kalibrierbereich 3 pg/mL bis 50000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Apo C1. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 341
Gensymbol Apo-CI,ApoC-I,apo-CIB,apoC-IB
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt SAV-HRP, Waschpuffer, Assay-Verdünnungskonzentrat, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, Standard, Vorbeschichtete 96-Well-Platte
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Apo-CI, ApoC-I
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.