Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein A1 ELISA Kit
ELISA
708.00 € - 4970.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P02647 |
---|---|
Assay-Bereich | 0.082 bis 20 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,08 ng/mL |
Kalibrierbereich | 0.08 bis 20 ng/ml |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15414903
|
Invitrogen™
EHAPOA1 |
96 Tests |
708.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17814180
|
Invitrogen™
EHAPOA1X10 |
10 x 96 Tests |
4970.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17165349
|
Invitrogen™
EHAPOA1X5 |
5 x 96 Tests |
2780.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Human Apolipoprotein A1 (Hu ApoA1) ELISA quantitates Hu ApoA1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoA1. Principle of the method The Human ApoA1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apolipoprotein A-1 (apo A-1) in human plasma is a major protein component of high density lipoprotein (HDL). The molecular mass is 24 kDa. Apo A-1 is a cofactor for enzymes involved in the normal turnover of cholesterol and is produced in the liver. Plasma concentration is 270-380 mg/100 mL.Spezifikation
Gehäuse P02647 | |
0,08 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
apo(a) | |
< 10 % | |
HRP | |
Cardiovascular Research | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
0.082 bis 20 ng/ml | |
0.08 bis 20 ng/ml | |
Biotin | |
GCPR | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes ApoA1. Kreuzreaktionen mit ApoA1 von Rhesus- und Javaneraffen. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
335 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
4 h 45 min |