Learn More
Molecular Probes™ APO-BrdU™ TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
Artikelnummer. 10043102
Click to view available options
Menge:
60 Assays
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10043102
Marke: Molecular Probes™ A23210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
APO-BrdU™ TUNEL Assay-Kit, mit Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU
In Zusammenarbeit mit Phoenix Flow Systems bieten wir das APO™-BrdU TUNEL Assay-Kit an, das alle erforderlichen Materialien zur Kennzeichnung und Detektion von DNA-Strangbrüchen von apoptotischen Zellen enthält. Wenn DNA-Stränge durch Nukleasen gespalten oder geschnitten werden, wird eine große Anzahl von 3´-Hydroxylenden freigelegt. Im APO-BrdU-Assay werden diese Enden mit BrdUTP und der terminale Desoxynukleotidyltransferase (TdT) mit dem TUNEL-Verfahren markiert. Nach der DNA-Aufnahme wird BrdU mit einem hellen und photostabilen grün-fluoreszierenden Alexa Fluor™ 488 Anti-BrdU-Antikörper mit Farbstoffmarkierung nachgewiesen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Enthält positive Kontrollzellen (5 ml) und negative Kontrollzellen (5 ml) einer fixierten menschlichen Lymphom-Zelllinie, 1 Fläschchen TdT (45 µl), 1 Fläschchen BrdUTP (480 µl), 1 Fläschchen Anti-BrdU Ms mAb Alexa Fluor™ 488 Konjugat (350 µl), 1 Flasche PI/RNase A-Färbepuffer (30 ml), 1 Fläschchen Reaktionspuffer (0,6 ml), 1 Flasche Waschpuffer (120 ml) und 1 Flasche Spülpuffer (120 ml).
Vorschriftsmäßig lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Format Tube
Anregung/Emission 490/525
Durchflusszytometer-Laserlinien 488
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 488
Produkttyp TUNEL-Assay-Kit
Produktlinie APO-BrdU
Menge 60 Assays
Spezies Maus
Ziel BrdU
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • APO-BrdU TUNEL Assay Kit, with Alexa Fluor 488 Anti-BrdU
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol