Learn More
VEE GEE API ASTM Hydrometer with Thermometer
The API ASTM Hydrometer with Thermometer is chosen as the Standard Scale for Petroleum.
67.15 €
Spezifikation
Typ | Hydrometer |
---|---|
Schritten | 0.1° |
Länge (metrisch) | 38 cm |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 0°F to 150°F |
Temperaturbereich (metrisch) | -17.78 to +65.6°C |
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | API Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | API Range | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17846543
|
VEE GEE
6757HTS |
57H | 59 to 71° |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17866603
|
VEE GEE
6755HTS |
55H | 39 to 51° |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17806533
|
VEE GEE
6754HTS |
54H | 29 to 41° |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17806603
|
VEE GEE
6752HTS |
52H | 9 to 21° |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17806453
|
VEE GEE
6753HTS |
53H | 19 to 31° |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17806463
|
VEE GEE
6756HTS |
56H | 49 to 61° |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Subdivisions: 0.1°
- Approx. Length: 380 mm
- Thermometer Range: 0 to 150°F
- Thermometer Subdivision: 2°F
- Thermometer filled with SafetyBLUE liquid
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Hydrometer | |
38 cm | |
-17.78 to +65.6°C |
0.1° | |
0°F to 150°F | |
15.5°C (60°F) |