Learn More
Tocris Bioscience™ API-2
Selective inhibitor of Akt/PKB signaling. Antitumor and antiviral
Marke:  Tocris Bioscience™ 2151/10
328.46 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18075472
  • 405.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
API-2 is a selective inhibitor of Akt (protein kinase B) signaling; displays minimal inhibition of PKC, PKA, SGK and p38 pathways. Inhibits phosphorylation and activation of downstream targets of Akt including Bad, GSK-3β and AFX. Induces apoptosis and growth arrest in vitro, preferentially in human cancer cells with elevated levels of Akt. Potently and selectively inhibits growth of Akt-overexpressing tumors in mice. Inhibits DNA synthesis and displays antiviral activity against HIV-1 and -2.
Spezifikation
Spezifikation
99%
35943-35-2
Triciribine, NSC 154020, TCN
API-2
API-2
1,5-Dihydro-5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-1,4,5,6,8-pentaazaacenaphthylen-3-amine
Raumtemperatur
10 mg
M.W. (Observed): 320.31
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke