Learn More
Aphidicolin, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460062
Click to view available options
Menge:
5 mg
Aphidicolin aus Nigrospora oryzae ≥ 98 %, frei fließendes Pulver
  • Ein Antibiotikum, ein starker antiviraler und antimitotischer Wirkstoff und DNA-Polymerase-Inhibitor.
  • Hemmt die frühe S-Phase des Zellzyklus. DNA-Polymerase α und δ reversibler Inhibitor
  • Verstärkt die durch Arabinosylnukleoside induzierte Apoptose in Leukämiezelllinien.
  • Induziert auch die Apoptose in HeLa S3-Zellen, hemmt aber die Vincristin-induzierte Apoptose in der p53-negativen menschlichen Prostatakrebs-Zelllinie PC-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38966-21-1
Summenformel Gehäuse C20H34O4
InChI-Schlüssel NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
PubChem CID 457964
ChEBI CHEBI:2766
SMILES CC12CCC(C(C1CCC3C24CCC(C(C3)C4)(CO)O)(C)CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aphidicolin
Namenshinweis Für die TLC-Analyse
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Synonym 3R,4R,4AR,6AS,8R,9R,11AS,11BS-4,9-Bis hydroxymethyl-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta a naphthalen-3,9-diol, 9,15-cyclo-c,18-dinor-14,15-secoandrostan-4,17-dimethanol, 3,17-dihydroxy-4-methyl-, 3alpha,4alpha,5alpha,17alpha, +- Aphidicolin, 8,11a-Methano-11ah-cyclohepta a naphthalen-4,9-dimethanol, tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, 3r-3-alpha,4-alpha,4a-alpha,6a-beta,8-beta,9-beta,11a-beta,11b-beta, 3r,4r,4ar,6as,8r,9r,11as,11bs-4,9-bis hydroxymethyl-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta a naphthalene-3,9-diol, 9,15-cyclo-c,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, 3,17-dihydroxy-4-methyl-, 3alpha,4alpha,5alpha,17alpha, +-aphidicolin, 8,11a-methano-11ah-cyclohepta a naphthalene-4,9-dimethanol, tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, 3r-3-alpha,4-alpha,4a-alpha,6a-beta,8-beta,9-beta,11a-beta,11b-beta, +/--aphidicolin, aphidicolin, +/-
Molekulargewicht (g/mol) 338.488
Formelmasse 338.5
Physikalische Form Pulver