Learn More
Invitrogen™ Anza™ T4 PNK Kit
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke: Invitrogen™ IVGN2304
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00150kg
Beinhaltet: Anza™ T4 PNK-Enzym (Polynukleotidkinase), Anza™ 10x T4 PNK-Puffer,
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.- Teil des Anza Restriktionsenzym-Kloniersystems
- Schnelle DNA-Phosphorylation in 15 Minuten
- Hitzinaktivierung in 5 Minuten
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
50 Reaktionen Anza T4 PNK Enzym 0,5 ml Anza 10x T4 PNK-Puffer Bei -5 bis -30°C lagern. |
|
Polynukleotidkinase | |
T4 PNK Kit |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Anza™ 1x Puffer, Anza™ 10x T4 PNK Puffer | |
Anza™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.