Learn More
Invitrogen™ Anza™ Buffer Set
Artikelnummer. 15525720
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15525720
Marke: Invitrogen™ IVGN2008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Anza™ 10x Puffer, Anza™ 10x Rot-Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
  • Ein Verdauungsprotokoll für alle DNA-Typen
  • Vollständiger Verdau in 15 min
  • Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puffersatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herkömmliches Klonen
Produktlinie Anza™
Menge 1 Set
Enthält 2 ml Anza Puffer (10x)
2 ml Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -5 bis -30°C lagern.