Learn More
Cole-Parmer™ Kanuförmige Wägeschalen aus Polystyrol mit Ausguss
Ermöglichen das Ausgießen gewogener Materialien, ohne die Schale zu verbiegen Kanuförmige Wägeschalen aus Polystyrol mit Ausgießer erleichtern das Ausgießen und Dosieren von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
Marke: Cole-Parmer™ 01018-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23040kg
Beschreibung
Ermöglichen das Ausgießen gewogener Materialien, ohne die Schale zu verbiegenKanuförmige Wägeschalen aus Polystyrol mit Ausgießer erleichtern das Ausgießen und Dosieren von Flüssigkeiten oder Feststoffen.
- Kanuförmige Wägeschalen sind aus 20 bis 30 % dickerem Material und dadurch besonders fest und robust und problemlos und sicher handhabbar
- Flacher Boden, widersteht 200 °°F
- Glatt und gleichförmig, für den Einmalgebrauch
- Universalprobenhalter
- Lieferbar in drei praktischen Größen für alle gängigen Anwendungen im Bereich der Probenbehandlung
- Antistatisch
- Biologisch inert
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Boot | |
Zur Dispensierung von Flüssigkeiten oder Feststoffen; 20–30 % dickeres Material für eine größere Stärke, Stabilität, eine bessere Handhabung und höhere Sicherheit | |
1,625 in. | |
1,25 in. | |
8 mm | |
0.8 cm |
20 mL | |
Polystyrol | |
Antistatisches Waageschälchen | |
S | |
4.1 cm | |
3.2 cm | |
0,313 in. |