Learn More
Antimontrichlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10419360
Antimontrichlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10419360
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10419360
Marke: Fisher Chemical A/8200/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Siedepunkt 223°C
Schmelzpunkt 73°C
CAS 10025-91-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel Cl3Sb
MDL-Nummer 11212
Formelmasse 228.11g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimontrichlorid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimontrichlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical >