Learn More
Antimon-Stücke, 5 mm (0.2 Zoll) und darunter, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341788
Antimon-Stücke, 5 mm (0.2 Zoll) und darunter, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341788
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11341788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011676.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray pieces
Dichte 6.68 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Form Stücke, 5 mm (0.2 Zoll) und kleiner
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX18K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
ChargennummerP28I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
ChargennummerP24I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
ChargennummerP16D037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
ChargennummerE07W011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011676.30,011676.18,011676.09
Name des Produkts
Antimon-Stücke, 5 mm (0.2 Zoll) und darunter, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >