Learn More
Antimon(III)-sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.28 € - 110.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1345-04-6 |
---|---|
Summenformel | S3Sb2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 339.70 |
MDL-Nummer | MFCD00011217 |
InChI-Schlüssel | NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Antimony trisulfide |
IUPAC-Name | diantimony(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10066143
|
Thermo Scientific Acros
223591000 |
100 g | Glasflasche |
36.28 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10082930
|
Thermo Scientific Acros
223595000 |
500 g | Glasflasche |
110.55 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1345-04-6 | |
339.70 | |
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N | |
diantimony(3+) trisulfanediide |
S3Sb2 | |
MFCD00011217 | |
Antimony trisulfide | |
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] |
Spezifikation
1150°C | |
550°C | |
1345-04-6 | |
Kristallpulver | |
S3Sb2 | |
MFCD00011217 | |
Antimony trisulfide | |
NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N | |
diantimony(3+) trisulfanediide | |
339.67 |
Antimony(III) sulfide | |
98% | |
Grau bis Schwarz | |
97.5% min. (Sb2S3) | |
Sb2S3 | |
15, 701 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl and alkali hydroxides,soluble in alcohol,soluble in amminium hydrogen sulfide,insoluble in acetic acid | |
[S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3] | |
339.70 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-713-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC9450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Antimony(III) sulfide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only