Learn More
Thermo Scientific™ Antikörperaufreinigung in Protein-A-Säule
Puffer zur Anwendung bei der Antikörperreinigung mit immobilisiertem Protein A
Marke: Thermo Scientific™ J63014.QA
65.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Dieses Kit enthält: 1 l 1 M Tris-HCl (pH 8.0) und 500 ml 100 mm Glycin (pH 3.0).Spezifikation
Aufreinigungspuffer | |
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig |
Puffer, die bei der Antikörperreinigung mit immobilisiertem Protein A verwendet werden | |
1 Kit |