Learn More
Buerkle™ Antistatik-Set für das Abgießen von entzündlichen Stoffen
Bürkle™ Anti-Statikset für das Umfüllen von entflammbaren Stoffen sorgt für eine einfache und zuverlässige Erdung.
Marke:  Buerkle™ 5602-1000
55.28 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10057710
  • 69.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten können sich bei ungenügender Erdung der Abfüllgeräte und -gebinde elektrostatische Aufladungen bilden, die bei vielen Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion führen können.
Mit dem Antistatik-Set von Bürkle lässt sich eine Erdung einfach und zuverlässig sicherstellen.
Das Antistatik-Set besteht aus drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln mit Klemmzangen, im praktischen Kunststoff-Koffer.
Spezifikation
Spezifikation
Elektrisch leitfähige Pumpen
Erdung einfach und zuverlässig sicherstellen.
Drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln mit Klemmzangen
Dokumentation
Flyers
Brochures
Name des Produkts
Buerkle™ Antistatik-Set für das Abgießen von entzündlichen Stoffen > Kann verwendet werden mit: Elektrisch leitfähige Pumpen