Learn More
Uvex™ Antistatischer Sicherheitshelm
Antistatischer Helm mit drei variablen Belüftungsschlitzen.
Marke: Uvex™ 9780030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitshelme mit Schlitzen für uvex Visiere, uvex Gehörschutz und Helmlampen
- Adaptersysteme für uvex Zubehör
- Aufhängungsgurt mit drehbaren Größeneinstellvorrichtungen für individuelle Weiteneinstellung
Spezifikation
EN 397 | |
Antistatischer Sicherheitshelme | |
Breite Krempe |
Weiß | |
52 bis 61 cm | |
Ja |