Learn More
Sartorius™ Anti-statische Dekontaminierungstuecher
Dekontaminationstücher sind antistatisch und werden zur Reinigung des Lüfters und der Filter in den Sartorius SWC Sicherheitswägeschränken verwendet. So wird sichergestellt, dass die Geräte für den nächsten Analytiker sauber sind und ohne Kontaminationsrisiko verwendet werden können.
Marke: Sartorius™ YWCG07
173.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Antistatische Dekontaminierungstücher | |
Sartorius SWC Sicherheitswägeschränke |