Learn More
anti-Rabbit IgG, biotinylated speciesspecific whole antibody (from donkey), Cytiva
Marke:  Life Science products Cytiva RPN1004-2ML
485.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10460705
  • 526.00 € / 2 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG, Whole Molecule
Biotin
Affinity Purified
Primary
Monoclonal
Donkey
2 mL