Learn More
Phospho-IRF3 (Ser396) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen 720012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This antibody is predicted to react with Monkey.
Phospho-IRF3 (Ser396) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-IRF3 (Ser396) in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Phospho-IRF3 (Ser396) | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
IRF3 | |
C920001K05Rik; IIAE7; Interferon regulatory factor 3; IRF3; IRF-3; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3 | |
Rabbit | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
3661 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.1% BSA, 30% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
Q14653 | |
IRF3 | |
Phosphopeptide against Human IRF3 (aa 392-400) | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phospho-IRF3 (Ser396) Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur