Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
Marke:  Life Science products Cytiva NA931-1ML
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10196124
  • 539.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG, Whole Molecule
HRP
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep
1 mL
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva > 1mL; HRP