Learn More
anti-Mouse IgG, Biotinylated Species-specific Whole Antibody (from sheep), Cytiva
Marke: Life Science products Cytiva RPN1001-2ML
589.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Immunodetection, ELISA, In situ Hybridization, Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spezifikation
IgG, Whole Molecule | |
Biotin | |
Affinity Purified | |
Primary |
Monoclonal | |
Sheep | |
2 mL | |
IgG |